ContactUsLinkComponent
Graphit, plattiertes, stark ausgerichtetes pyrolytisches Graphit (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
  43836.KF
 :  
Graphit, plattiertes, stark ausgerichtetes pyrolytisches Graphit (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
  43836.KF
 :  
  • VE:
    1
  • Seq:
    0001
 :
 :12,04560
 :3827 °C
 :2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
 :12.01 g/mol
 :Raumtemperatur
 :231-955-3
 :7782-42-5
 :C
 :MFCD00144065