0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
Graphit
Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 305mm (12in), Ø 6.15mm (0.242in)
Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 305mm (12in), Ø 6.15mm (0.242in)
40768.KM
:
Thermo Fisher Scientific
:
Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 305mm (12in), Ø 6.15mm (0.242in)
40768.KM
:
Thermo Fisher Scientific
:
VE:
25
Seq:
0025
:
:
12,04560
:
3827 °C
:
2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
:
12.01 g/mol
:
Raumtemperatur
:
231-955-3
:
7782-42-5
:
C
:
MFCD00144065