ContactUsLinkComponent
Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 305mm (12in), Ø 6.15mm (0.242in)
  40768.KM
 :  
Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 305mm (12in), Ø 6.15mm (0.242in)
  40768.KM
 :  
  • VE:
    25
  • Seq:
    0025
 :
 :12,04560
 :3827 °C
 :2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
 :12.01 g/mol
 :Raumtemperatur
 :231-955-3
 :7782-42-5
 :C
 :MFCD00144065