Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 152mm (6in), Ø 6.15mm (0.242in)
Artikelnr. 40767.KD
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:50
- Seq:0050
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
Merck-Index:12,04560
Schmelzpunkt:3827 °C
Dichte:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
:12.01 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-955-3
CAS-Nummer:7782-42-5
Formel:C
MDL-Nummer:MFCD00144065