Graphit, Pulver
Glasflasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7782-42-5
- Formel:C
- MDL-Nummer:MFCD00144065
- Molekulargewicht:12.01 g/mol
- Merck-Index:12,04560
- Schmelzpunkt:3827 °C
- Dichte:2,09 to 2.23 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-955-3
Dokumente
ACRO38503
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Black Powder
- Ash:≤0.8 %
- Carbon (C):≥99.0 %
- Sulfur (S):≤0.05 %
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:100 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.