AuftragsverfolgungKontakt
Indium
Glass bottle for solids, 10 g
Artikelnr. SIAL57083-10G-F
Anbieter:   Merck
Indium
Artikelnr. SIAL57083-10G-F
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  7440-74-6
Indium
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  7440-74-6
Preis
90,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7440-74-6
  • Formel:In
  • MDL-Nummer:MFCD00134048
  • Molekulargewicht:114.82 g/mol
  • Merck-Index:13,04971
  • Siedepunkt:2000 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:156 °C
  • Dichte:7,3 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-180-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g
Spezifikationen