AuftragsverfolgungKontakt
Indium | Avantor
Indium
Glass bottle for solids, 10 g
Artikelnr. ROTH9803.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Indium
Artikelnr. ROTH9803.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7440-74-6
Indium
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  7440-74-6
Preis
359,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7440-74-6
  • Formel:In
  • MDL-Nummer:MFCD00134048
  • Molekulargewicht:114.82 g/mol
  • Merck-Index:13,04971
  • Siedepunkt:2000 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:156 °C
  • Dichte:7,3 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-180-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.