Magnesium, Band, Sigma-Aldrich®
SIAL266302-25G
: Merck
:
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
- Seq:3308
:
:24.3 g/mol
:13,05675
:1107 °C (1013 hPa)
:651 °C
:1.74 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:231-104-6
:1869
:4.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:7439-95-4
:Mg
:MFCD00085308