Reference standard for food and environment analysis, disperse orange 61, Dr Ehrenstorfer
Artikelnr. EHERC12972135
Lieferant: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 mg
- CAS Nr.:55281-26-0
- Bezeichnung:Disperse orange 61
- Formel:C₁₇H₁₅Br₂N₅O₂
- Bezeichnung:Disperse orange 61