ContactUsLinkComponent
Reference standard for food and environment analysis, disperse yellow 49, Dr Ehrenstorfer
Artikelnr. EHERC12972349
Lieferant:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
Reference standard for food and environment analysis, disperse yellow 49, Dr Ehrenstorfer
Artikelnr. EHERC12972349
Lieferant:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    0,1 g
  • CAS Nr.:
    6858-49-7
  • Bezeichnung:
    Disperse yellow 49, 100 mg
  • Formel:
    C₂₂H₂₂N₄O₂
  • Bezeichnung:
    Disperse yellow 49