AuftragsverfolgungKontakt
Drigalski spatula | Avantor
Drigalski spatula
172 mm, Grün
Artikelnr. NEOL3-1737
Anbieter:   NEOLAB
Drigalski spatula
Artikelnr. NEOL3-1737
Anbieter:  NEOLAB
Drigalski spatula
172 mm, Grün
Preis
16,24 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
This disposable Drigalski spatula made from ABS features a triangular head (14 mm).
  • Smooth surface does not destroy agar and does not mix media layers
  • Triangular head distributes the pressure evenly
  • Handle is slightly flexible and equipped with grip grooves
Verpackung: Individually sterile packed.
Dokumente
Spezifikationen
  • Farbe:
    Grün
  • Länge:
    172 mm