Human recombinant Caspase-7 (from E. coli)
Artikelnr. ENZOBMLSE1775000
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 Vial
- Enzym-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Seq:02
- Form:Liquid
- Enzymname:Caspase-7
- Enzymaktivität:5000 U
- Purity:>95% (SDS-PAGE)
- Konzentration:100 U/µl
- Zusammensetzung:In 50 mM HEPES, pH 7,4, containing 100 mM sodium chloride, 0,5% CHAPS, 1 mM EDTA, 10% glycerol and 10 mM DTT.
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in E. coli. Human caspase-7 (aa 24-303). Genbank Accession No. U40281.