Human recombinant Caspase-3 (from E. coli)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Zertifikate
Über diesen Artikel
Produced in E. coli.
Spezifikationen
- Enzym-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Form:Lyophilised
- Reconstitution instructions:Reconstitute to 1 U/µl with PBS containing 15% glycerol.
- Enzymname:Caspase-3