Human recombinant Lin28a (full-length)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Zertifikate
Über diesen Artikel
Produced in E. coli.
Spezifikationen
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Spezies:Human
- Proteinsynonym:microRNA|cancer|Protein lin-28 homolog A|stem cells
- Protein/Peptid-Name:Lin28a
- Purity:>95% (SDS-PAGE)
- Molecular weight:~24 kDa
- Zusammensetzung:Liquid. In 20 mM TRIS, pH 7,2, containing 200 mM sodium chloride and 5 mM diothiothreitol (DTT).
- Reinigung:Purified by multi-step chromatography.