Human recombinant IFN-gamma
Artikelnr. ENZOENZPRT1410100
Lieferant: Enzo Life Sciences
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Spezies:Human
- Seq:02
- Proteinsynonym:Interferon-γ
- Protein/Peptid-Name:IFN-gamma
- Purity:>98% (SDS-PAGE gel & HPLC)
- Molecular weight:~16.8 kDa
- Zusammensetzung:Lyophilised from 10 mm sodium phosphate, pH 7,4
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in E.coli.