ContactUsLinkComponent
Recombinant dengue NS1 ST3
Artikelnr. ENZOENZPRT1060100
Lieferant:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Recombinant dengue NS1 ST3
Artikelnr. ENZOENZPRT1060100
Lieferant:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    100 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Seq:
    02
  • Proteinsynonym:
    non-structural protein|viral|strain Sri Lanka D3/H/IMTSSA-SRI/2000/1266|DENV1-NS1
  • Protein/Peptid-Name:
    Dengue NS1 ST3
  • Purity:
    >95% (SDS-PAGE)
  • Zusammensetzung:
    Liquid, In DPBS pH 7,4
  • Reinigung:
    Purified protein
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Dengue virus NS1 protein serotype 3 presented in its native folded state with all post-translational modifications to deliver optimal antigenicity.
Produced in HEK 293 cells. Dengue Viral NS1 Serotype 3 (DENV1-NS1) from strain Sri Lanka D3/H/IMTSSA-SRI/2000/1266.