Native Hsv-1 antigen
Artikelnr. ENZOALX6301260200
Lieferant: Enzo Life Sciences
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:200 µl
- Protein/Peptid-Typ:Nativ
- Seq:02
- Protein/Peptid-Name:Hsv-1 Antigen
- Purity:~80%
- Zusammensetzung:Liquid, PBS containing 0,1% Triton X-100
Spezifikationen
Über diesen Artikel
From herpes simplex virus type 1. Inactivated by 0.1% Triton X-100.