Human recombinant SUMO-3 (from E. coli), His-tag
Artikelnr. ENZOBMLUW92150500
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:500 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Seq:02
- Tag sequence:HIS Tag
- Protein/Peptid-Name:SUMO-3
- Purity:>95% (SDS-PAGE)
- Zusammensetzung:Liquid. In 20 mM HEPES, pH 8,0, with 50 mM sodium chloride and 1 mM dithiothreitol.
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in E. coli. Human SUMO-3 is fused to a His-tag.
Mature protein for functional studies.