Human recombinant Lck (GST-tag),GST Tag
Artikelnr. ENZOBMLSE3560005
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:5 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Spezies:Human
- Seq:02
- Tag sequence:GST Tag
- Protein/Peptid-Name:Lck (GST-tag)
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in insect cells.