Human recombinant Calmodulin (from E. coli)
Artikelnr. ENZOBMLSE3250001
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 mg
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Seq:02
- Biologische Aktivität:Elicits Ca2+-dependent activation of calcineurin (Ca2+/calmodulin-dependent Ser/Thr protein phosphatase 2B, PP-2B) with the same potency and to the same maximum extent as purified native calmodulin.
- Reconstitution instructions:Reconstitute in water or an appropriate buffer.
- Protein/Peptid-Name:Calmodulin
- Purity:>98% (SDS-PAGE)
- Zusammensetzung:Lyophilised. Salt-free.
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in E. coli.