Human recombinant Leptin (from E. coli)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Zertifikate
Über diesen Artikel
Produced in E. coli.
Spezifikationen
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Protein/Peptid-Name:Leptin
- Purity:>95%
- Reinigung:Highly purified and biologically active.
- Zusammensetzung:Lyophilised