Mouse recombinant Leptin (from E. coli)
Artikelnr. ENZOBMLSE1600001
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 mg
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Mouse
- Seq:02
- Protein/Peptid-Name:Leptin
- Purity:>95% (SDS-PAGE)
- Zusammensetzung:Lyophilised
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in E. coli.