Human recombinant Cyclophilin A (from E. coli)
Artikelnr. ENZOBMLSE1050100
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Seq:02
- Protein/Peptid-Name:Cyclophilin A
- Purity:>95% (SDS-PAGE)
- Zusammensetzung:Liquid. In 20 mM Tris-HCl, pH 7,8.
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in E. coli.