ContactUsLinkComponent
Z-Leu-Arg-Gly-Gly-Amc
Artikelnr. ENZOBMLP8010005
Lieferant:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Z-Leu-Arg-Gly-Gly-Amc
Artikelnr. ENZOBMLP8010005
Lieferant:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    5 mg
  • Seq:
    02
  • Protein/Peptid-Name:
    Z-Leu-Arg-Gly-Gly-AMC
  • Purity:
    95%
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Substrat für Ubiquitin C-terminal Hydrolasen (UCHs)
Fluorogenes Substrat für C-terminale Ubiquitin-Hydrolasen (UCHs), einschließlich UCH-L3 und Isopeptidase T. Die Sequenz basiert auf den C-terminalen Resten von Ubiquitin. Ex.: 380 nm Em.: 460 nm.