AuftragsverfolgungKontakt
Mas 7
1 mg
Artikelnr. ENZOBMLG4200001
Anbieter:   Enzo Life Sciences
Mas 7
Artikelnr. ENZOBMLG4200001
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  
CAS Nummer:  
Preis
141,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Phospholipase activator
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 mg
  • Cat. No.:
    ENZOBMLG4200001
  • Purity:
    >99%
  • Protein/Peptid-Name:
    Mas 7
Spezifikationen