ContactUsLinkComponent
Bandeiraea simplicifolia Isolectin B4,Biotin
Artikelnr. ENZOALX650001BMC05
Lieferant:  Enzo Life Sciences
CAS-Nummer:  
Bandeiraea simplicifolia Isolectin B4,Biotin
Artikelnr. ENZOALX650001BMC05
Lieferant:  Enzo Life Sciences
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    0,5 mg
  • Konjugation:
    Biotin
  • Spezies:
    Bandeiraea simplicifolia
  • Seq:
    02
  • Reconstitution instructions:
    Reconstitute with 1 ml of water to a solution in 10 mM HEPES, pH 7,5, containing 0,15 M sodium chloride, 0,08% sodium azide and 0,1 mM Ca²⁺.
  • Protein/Peptid-Name:
    Isolectin B4
  • Zusammensetzung:
    Liquid. In 10 mM HEPES, pH 7,5, containing 0,15 M sodium chloride, 0,08% sodium azide and 0,1 mM Ca²⁺.
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Isolated from Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia seeds.
Binds to alpha-(1,3) galactosyl galactoside epitopes.