ContactUsLinkComponent
Human recombinant LAG-3:Fc (from CHO cells)
Artikelnr. ENZOALX522078C050
Lieferant:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Human recombinant LAG-3:Fc (from CHO cells)
Artikelnr. ENZOALX522078C050
Lieferant:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    50 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    CHO cells
  • Spezies:
    Human
  • Seq:
    02
  • Biologische Aktivität:
    Inhibits binding of MAb to LAG-3 (human) to LAG-3. Induces maturation of human dendritic cells.
  • Protein/Peptid-Name:
    LAG-3:Fc
  • Purity:
    >99% (SDS-PAGE)
  • Konzentration:
    0,5 mg/ml
  • Zusammensetzung:
    Liquid. In PBS.
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in CHO cells. The sequence coding for the 4 extracellular Ig-like domains of human LAG-3 (D1-D4) is fused to the Fc portion of human IgG1.