Bovine native Ceramide II (from Brain)
Artikelnr. ENZOALX303002M025
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:25 mg
- Protein/Peptid-Typ:Nativ
- Ursprung:Brain
- Spezies:Bovine
- Seq:02
- Protein/Peptid-Name:Ceramide II
- Purity:>98%
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Prepared from cerebrosides by a modified protocol of H.E. Carter et al.; J. Lipid Res. 2, 228 (1961).
- Contains α-hydroxy fatty acids
Semisynthetic (from bovine brain cerebrosides).