Recombinant GroES (from E. coli)
Artikelnr. ENZOALX201142C025
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:25 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Seq:02
- Protein/Peptid-Name:GroES
- Purity:>99%
- Konzentration:4,2 mg/ml
- Zusammensetzung:Liquid. In 50 mM TRIS/HCl, pH 8,0, containing 10 mM KCl and 10 mM MgCl₂.
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in E. coli.