ContactUsLinkComponent
Human recombinant HSP70B' (from E. coli)
Artikelnr. ENZOADISPP762E
Lieferant:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Human recombinant HSP70B' (from E. coli)
Artikelnr. ENZOADISPP762E
Lieferant:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    100 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Seq:
    02
  • Protein/Peptid-Name:
    HSP70B
  • Zusammensetzung:
    Liquid, in Dulbecco's PBS, pH 7,2, containing 8,1 mM sodium phosphate, 7H₂O, 1,5 mM potassium phoshate, 2,7 mM potassium chloride, and 137 mM sodium chloride
  • Reinigung:
    Purified by multi-step chromatography
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produced in E. coli.