ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant HSP70-A1 (from E. coli)
Lieferant:  ENZO LIFE SCIENCES
Zertifikate
Mouse recombinant HSP70-A1 (from E. coli)
Lieferant:  ENZO LIFE SCIENCES
Spezifikationen
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Mouse
  • Protein/Peptid-Name:
    HSP70-A1
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Purity:
    >90% (SDS-PAGE; Western blot)
  • Zusammensetzung:
    Liquid. In 1× Dulbecco’s PBS, pH 7,4, containing 5,0 mm glutathione
  • Reinigung:
    Purified by multi-step chromatography