AuftragsverfolgungKontakt
FluoForte™ Reagent | Avantor
FluoForte™ Reagent
FluoForte™ reagent, 50 µG
Artikelnr. ENZOENZ52014
Anbieter:   Enzo Life Sciences
FluoForte™ Reagent
Artikelnr. ENZOENZ52014
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  
FluoForte™ Reagent
FluoForte™ reagent, 50 µG
CAS Nummer:  
Preis
363,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Calcium dye
Used in a homogeneous fluorescence-based assay for detecting intracellular calcium mobilization across a broad spectrum of biological targets. Fluorescent calcium indicator dye developed to improve cell loading and calcium response while maintaining the convenient Fluo-3, Fluo-4 and Calcium 4 spectral wavelength of maximum excitation at ~490 nm and maximum emission at ~520 nm. Relative to the cited dyes, FluoForte™ AM dye yields the brightest signal and largest assay window.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    50 µG
  • Bezeichnung:
    FluoForte™ reagent
  • Cat. No.:
    ENZOENZ52014
  • Größe:
    50 µg
  • Purity:
    ≥95% (HPLC)
Spezifikationen