EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
EGTA buffer, 2X, 1 mL
Artikelnr. ENZOBMLKI1360001
Anbieter: Enzo Life Sciences
EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
Artikelnr. ENZOBMLKI1360001
Anbieter: Enzo Life Sciences
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:2X
- VE:1 mL
- Bezeichnung:EGTA buffer
- Cat. No.:ENZOBMLKI1360001
- Größe:1 ml