AuftragsverfolgungKontakt
Fixation, (buffer)
Fixation, (buffer)
Fixation, (buffer), 100 mL
Artikelnr. ENZOADI950011100
Anbieter:   Enzo Life Sciences
Fixation, (buffer)
Artikelnr. ENZOADI950011100
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  
Fixation, (buffer)
Fixation, (buffer), 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
170,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Fixation, (buffer)
  • Zusammensetzung:
    Liquid. In PBS, pH 7,2, containing 4% formaldehyde.
  • Cat. No.:
    ENZOADI950011100