AuftragsverfolgungKontakt
Fixation/Permeabilisation, (buffer)
Fixation/Permeabilization, (buffer), 100 mL
  ENZOADI950010100
Fixation/Permeabilisation, (buffer)
  ENZOADI950010100
 :  
Fixation/Permeabilisation, (buffer)
Fixation/Permeabilization, (buffer), 100 mL
 :  
170,00 €
1 * 100 mL
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Fixation/Permeabilization, (buffer)
  • Zusammensetzung:
    Liquid. In PBS, pH 7,2, containing 4% formaldehyde and 0,1% Saponin.
  • Cat. No.:
    ENZOADI950010100