Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) Fluorometrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Catalog # ENZOBMLAK4090001
Supplier: Enzo Life Sciences
CAS Number:
Specifications
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) fluorometric drug discovery kit
- Seq:02
- Lagerbedingungen:−80 °C
- Anwendung:Colorimetric detection, HTS activity assay
- Größe:1 kit
Specifications
About this item
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-2 Fluorometrisches (auch bekannt als fluorimetrisch) Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assay-System, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-2 (MMP-2, Stromelysin-1) unter Verwendung eines gequenchten, fluorogenen Peptids entwickelt wurde: Fluorogenes OmniMMP™-Substrat Mca-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH. Die Mca-Fluoreszenz wird durch die Dpa-Gruppe gequencht, bis die Spaltung durch MMPs an der Gly-Leu-Bindung die zwei Einheiten trennt. Die Assays werden in einem praktischen Mikroplattenformat mit 96 Wells durchgeführt. Das Kit ist nützlich, um Inhibitoren von MMP-2, einem potenziellen therapeutischen Ziel, zu screenen.
Delivery information: Das Kit enthält MMP-2-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Inhibitor, Assay-Puffer und eine weiße Mikrotiterplatte mit 96 Vertiefungen.