AuftragsverfolgungKontakt
sPLA2 Aktivitäts-Kit
sPLA₂ Aktivitäts-Kit, 1 KIT
Artikelnr. ENZOADI907002
Anbieter:   Enzo Life Sciences
sPLA2 Aktivitäts-Kit
Artikelnr. ENZOADI907002
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  
sPLA2 Aktivitäts-Kit
sPLA₂ Aktivitäts-Kit, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
634,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Für die quantitative Bestimmung von sPLA2 in Kulturüberständen, Zelllysaten und Puffern aller Arten.
  • Höherer Durchsatz – Test von bis zu 42 Proben in doppelter Ausführung pro 96-Well-Kit
  • Empfindlich – Erkennung < 4 U/ml
  • Schnell - Resultate in nur 40 Minuten
Das sPLA2-Aktivitäts-Kit ist ein Test mit höherem Durchsatz für die Quantifizierung von bis zu 42 Proben in doppelter Ausführung pro 96-Well-Kit. Dieses Kit liefert sichere, empfindliche und zuverlässige Ergebnisse in weniger als einer Stunde.
Ordering information: Inklusive Mikrotiterplatte, Standard, Reaktionspufferkonzentrat, Substrat, Stoppreagenz, Farbreagenz.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    sPLA₂ Aktivitäts-Kit
  • Cat. No.:
    ENZOADI907002
  • Empfindlichkeit:
    3,85 Units/ml (Bereich 5 - 80 Units/ml)