Cytochrom-C-freisetzendes Apoptose-Testkit
ENZOALX850277KI01
:
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Cytochrom-c-freisetzendes Apoptose-Testkit
- Seq:02
- Lagerbedingungen:–20 °C (langfristig)
- Größe:1 Kit, 100 Tests
- Tests pro Kit:100
Zur Erkennung der Cytochrom c Translokation von Mitochondrien ins Zytosol während der Apoptose.
Das Kit bietet ein einfach anzuwendendes Verfahren und Reagenzien zum Trennen einer mit Mitochondrien angereicherten Fraktion vom Cytosol. Von Mitochondrien ins Cytosol freigesetztes Cytochrom C wird durch Western Blot unter Verwendung des im Kit enthaltenen Cytochrom-c-Antikörpers bestimmt. Das Verfahren ist einfach, unkompliziert und erfordert keine Ultrazentrifugation.
: Das Kit enthält Mitochondrien-Extraktionspuffer (10 ml), 5X Cytosol-Extraktionspuffer (20 ml), 1 M DTT (110 µl), 500X Proteaseinhibitor-Cocktail (1 Ampulle), 0,2 mg/ml Cytochrom-c-Antikörper (0,5 ml).