Becher, graduiert, hohe Form, PMP (TPX) , SP Bel-Art
Catalog # BELAF289840000
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Ext.Ø:150 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:215 mm
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- VE:1
Specifications
About this item
Kristallklares Polymethylpenten (TPX®).
- Chemikalienbeständig und bruchsicher
- Metrische Graduierungen auf die Außenwand eingeprägt
- Hitzebeständig bis 175 °C (347 °F);
- Autoklavierung mit Dampf
Diese anmutig proportionierten Krüge sind ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und bieten gut gestaltete Ausgießer und große Griffe, die für die Verwendung mit nassen oder trockenen Zutaten hilfreich sind.