Chirurgische Maske, PP
MENS29197
- Typ:With elastic bands
- Farbe:Grün
- Größe:175×95 mm
- VE:1.000
Gesichtsmaske mit elastischen Bändern aus PP-Vlies, 3-lagig (Innen- und Außenschicht) und einem Meltblown-Filtermedium.
- Hervorragende Filterleistung >98% BFE
- Unsteril, fusselfrei, hautfreundlich
- Integrierter Nasenclip, anatomisch verstellbar
- Einmalgebrauch
- Für den medizinischen Gebrauch geeignet
Kein Ohrendruck, auch bei längerem Tragen.
: EN 14683 Typ II, lebensmittelsicher.
: