Graduated pipettes, Class AS, short form
Artikelnr. NEUB0273-00-025
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Spezifikationen
- Kapazität:25 ml
- Länge:380 mm
- VE:1
- Toleranz:±0,06 ml
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Short glass pipettes with wide opening (3 mm).
- Calibrated to contain "EX"
- Blue graduations