AuftragsverfolgungKontakt
Must meter | Avantor
Must meter
Must meter, 0,990 – 1,120 g/ml ; 3 – 17 % Vol, 0,001 g/ml ; 0,5 % Vol
Artikelnr. ALLA2000FG10/20QP
Anbieter:   Alla France
Must meter
Artikelnr. ALLA2000FG10/20QP
Anbieter:  Alla France
Must meter
Must meter
Must meter, 0,990 – 1,120 g/ml ; 3 – 17 % Vol, 0,001 g/ml ; 0,5 % Vol
Preis
36,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dual scale hydrometer designed for use with wine, beer, and cider.
  • Calibration temperature of 20 °C
Suitable for measurements in must.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Must meter
  • Teilung:
    0,001 g/ml ; 0,5 % Vol
  • Messbereich:
    0,990 – 1,120 g/ml ; 3 – 17 % Vol