Avantor® Genesis, HPLC-Säulen, Phenyl
: Avantor
Avantor® Genesis-Phasen basieren auf hochreiner, metallfreier, sphärischer Silica. Sie eignen sich für die Analyse einer Vielzahl von Analyten.
- Ausgezeichnete Peakform und Effizienz
- Lange Säulenlebensdauer
- Catalog No:
- FM25980E
- FM15980E
- Kohlenstoffbelastung:
- 9,4%
- 9,4%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Surface area:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- USP-Code:
- L11
- L11
Frequently Bought Together