Vydac 238MS C18, HPLC-Säulen
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Diese Vydac MS-Säulen sind eine spätere Entwicklung von Grace für die Umkehrphasen-HPLC-Trennung von Biomolekülen. Ein proprietäres Oberflächenbehandlungs- und Bindungsverfahren verleiht Vydac MS-Säulen eine einzigartige Selektivität. Durch eine Vielzahl von Umkehrphasen eignet sich diese Produktlinie für die Analyse kleiner Peptide bis hin zu großen intakten, nicht denaturierten Proteinen.
- Fünf Umkehrphasenchemien
- Hervorragende Spitzenform mit wenig oder keinem TFA
- Hohe Proteinausbeuten erleichtern das Scale-Up
Die Monomerbindung bietet eine erhöhte Peptidinteraktion und führt im Allgemeinen zu höheren Peakzahlen. Für die gleichen Anwendungen wie 218MS anwendbar, bietet jedoch eine andere C18-Selektivität.
Vydac ist eine eingetragene Marke von W.R.Grace and Co.
Specifications
- Catalog No:
- 238GK54MS/N
- 238MS5.310
- Environmentally Preferable:
- Umweltschonende Herstellung
- Kohlenstoffbelastung:
- 4%
- Endcapped:
- Ja
- USP-Code:
- L1
- Umweltzertifizierung:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)