Avantor® Genesis, HPLC-Säulen, Silica
FM25961E
: Avantor
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:4 µm
- Porengröße:120 Å
- Länge:250 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- USP-Code:L3
- Surface area:300 m²/g
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:Silica
- Packungsmaterial:Silica
- VE:1
Avantor® Genesis-Phasen basieren auf hochreiner, metallfreier, sphärischer Silica. Sie eignen sich für die Analyse einer Vielzahl von Analyten.
- Ausgezeichnete Peakform und Effizienz
- Lange Säulenlebensdauer