AuftragsverfolgungKontakt
Digitales Mini-Einstechthermometer
Digitales Mini-Einstechthermometer
Mini-Einstechthermometer, zur Temperaturmessung in Luft, weichen und pulvrigen Substanzen, Flüssigkeiten, −50…+150 °C, ±1 °C (-10 bis 99,9 °C)
±2 °C (-30 bis -10,1 °C ), 0,1 (−19,9…+150);
1,0 °C, 124 mm
Artikelnr. TEST0560.1110
Anbieter:   Testo
Digitales Mini-Einstechthermometer
Artikelnr. TEST0560.1110
Anbieter:  Testo
Digitales Mini-Einstechthermometer
Digitales Mini-Einstechthermometer
Mini-Einstechthermometer, zur Temperaturmessung in Luft, weichen und pulvrigen Substanzen, Flüssigkeiten, −50…+150 °C, ±1 °C (-10 bis 99,9 °C)
±2 °C (-30 bis -10,1 °C ), 0,1 (−19,9…+150);
1,0 °C, 124 mm
Preis
28,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieses Mini-Einstechthermometer wird zum Messen von Temperaturen in Flüssigkeiten im Labor oder Lufttemperaturen in Heiz- und Klimageräten verwendet. Außerdem kann es als Thermometer für Nahrungsmittel verwendet werden. Sein Einstechfühler kann bei der Lebensmittelkontrolle hervorragend die Kerntemperatur von Lebensmittel-Produkten messen.
  • Große, leicht ablesbare Anzeige
  • Batterieladeanzeige und einfacher Batteriewechsel
Delivery information: Lieferung mit Schutzrohr für Sondenschaft, leicht ablesbares Display, Batterien und Konformitätszertifikat.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −50…+150 °C
  • Auflösung:
    0,1 (−19,9…+150);
    1,0 °C
  • Bezeichnung:
    Mini-Einstechthermometer, zur Temperaturmessung in Luft, weichen und pulvrigen Substanzen, Flüssigkeiten
  • Genauigkeit:
    ±1 °C (-10 bis 99,9 °C)
    ±2 °C (-30 bis -10,1 °C )
  • Fühler:
    124 mm
  • Cat. No.:
    TEST0560.1110
  • B×T×H:
    35×147×23 mm
  • Akku-Typ:
    Knopfzelle LR44
  • Gehäusematerial:
    ABS
  • Betriebstemperatur:
    −10...+50 °C
  • Gewicht:
    20 g
  • Display:
    LCD, einzeilig