n-Hexan 95+% ACS
Über diesen Artikel
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Siedepunkt:69 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:–95 °C
- Dichte:0,659 g/cm³
- Blitzpunkt:–22 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1208
- ADR:3,II
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Siedepunkt:69 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:–95 °C
- Dichte:0,659 g/cm³
- Blitzpunkt:–22 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1208
- ADR:3,II
Documents
ACRO44578
SDS
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear liquid
- GC:≥95.0 % (n-Hexane)
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Sulfur compounds (as S):≤0.005 %
- Water soluble titr. acid:≤0.0003 meg/g
- Thiophene:Passes test
Product Family Options
Produktinformationen