Halogen lamp
Narva halogen lamp, 6 V 25 W, with base PY16-1,25, luminous flux 510 lm, life 100 h, filament of 1,7×1,7 mm, Medical and scientific applications, 25 W
Artikelnr. TSSP55147
Anbieter: TECHNICAL SERVICE SPARE PARTS
Springe zu:
Product Details & Documents
Narva halogen special lamps are specifically designed for special lighting tasks. These lamps with prefocus base are suitable for scientific-technical equipment due to their design and optical precision.
- Made of quartz glass
- Transmits UV radiation
- Operating position of s90
- With prefocus base and mounting plate
Applications: Microscopy, ophthalmology, dermatology, food analysis, blood analysis, illumination for surgeries and analysis, measurement technology, projection.
Spezifikationen
- Für:Medical and scientific applications
- Bezeichnung:Narva halogen lamp, 6 V 25 W, with base PY16-1,25, luminous flux 510 lm, life 100 h, filament of 1,7×1,7 mm
- Leistung:25 W
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.