Tissue forceps, Semken
Semken, delicate, Curved, 120 mm
Artikelnr. HAMML-HSC239-12
Anbieter: HAMMACHER KARL
Springe zu:
Product Details & Documents
Curved, delicate forceps made from stainless steel.
Spezifikationen
- Typ:Curved
- Bezeichnung:Semken, delicate
- Länge:120 mm
- Seq:05