Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Leitfähigkeits-Standards
Conductivity standards, CRM
Conductivity standards, CRM
Conductivity standards, CRM
PROORTCCOND147-500
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Conductivity standards, CRM
PROORTCCOND147-500
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
VE:
500 mL
Bezeichnung:
Conductivity standard
Seq:
01
Leitfähigkeit:
147 µS/cm
:
Traceable NIST, SRM.