ContactUsLinkComponent
Supelco® Drug and metabolite standards, Sildenafil N-Oxide, LoGiCal®
Artikelnr. PROOLGCFOR0254.04
CAS-Nummer:  
Supelco® Drug and metabolite standards, Sildenafil N-Oxide, LoGiCal®
Artikelnr. PROOLGCFOR0254.04
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    1094598-75-0
  • Bezeichnung:
    Sildenafil N-oxide
  • Formel:
    C₂₂H₃₀N₆O₅S
  • Bezeichnung:
    Sildenafil N-oxide